Learn More
Masterflex™ Raccord Luer femelle en nylon
Code produit. p-8001166
Click to view available options
À utiliser avec:
Raccord Luer femelle × filetage d’étanchéité du fond UNF 1/4 à 28 in
Raccord Luer femelle × raccord Luer femelle
Raccord femelle Luer x raccord cannelé de 1/16 po
Raccord femelle Luer x raccord cannelé de 1/4 po
Raccord femelle Luer x raccord cannelé de 1/8 po
Raccord femelle Luer x raccord cannelé de 3/16 po
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11745818
Marque: Masterflex™ 4550200
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer femelle Cole-Parmer™ en nylon sont idéals pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé. Choisissez parmi une gamme de tailles 1/16 in. à 1/4 in., avec une variété d’options de connexion.
  • Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
  • Conforme à la normes ISO 594-1
  • Bonne résistance chimique
  • Température max.455°F (235°C)
  • Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Matériau Nylon
À utiliser avec Raccord femelle Luer x raccord cannelé de 1/16 po
Quantité d’emballage 25/boîte
Comprend Pour une tubulure flexible, avec une turbulence de flux réduite, tubulure semi-rigide
Type de produit Raccord Luer