Learn More
Nickel Electro™ Racks pour tubes à essai
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai pour qu’il s’adapte à différents diamètres externes de tubes à essai. Les portoirs pour tubes à essai Nickel Electro™ sont en acier inox non magnétique et sont fournis à plat, prêts à être montés.
Marque: Nickel Electro™ 6870
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Non magnétique
- Montage facile
- Démontable à des fins de nettoyage et de stérilisation
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (16 mm) | |
26 | |
1 de chaque | |
16 mm |
Autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Tubes à essai de diamètre extérieur de 16 mm | |
270 x 138 x 70 mm | |
17 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Racks pour tubes à essai > Capacité : 26 tubes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu