Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision en silicone durci au platine L/S™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Marque:  Masterflex™ 96410-16
Code produit. 10294882
  • 402.00€ / 7.60m
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone.La tubulure de précision en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible.Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • Excellente biocompatibilité
  • Inodore et non toxique, ne transmet pas de goût aux fluides transportés
  • Résistante à la croissance des champignons, aux intempéries, à l’ozone, au corona et aux rayonnements
  • Surface plus lisse que le silicone durci au peroxyde pour une liaison protéique réduite
  • Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique
  • Translucide
Informations sur la commande
Vendu en longueurs de 7,6 m (25 pi)
Spécification
Spécification
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE)
Autoclavables
3,1 mm
0,62 po
25 pieds
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
-50deg;C
0,8 à 480 ml/min
Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
29 pieds d’eau
Translucide
230°C
Tube de pompe
3/25 po
Silicone
16 mm
760 cm
–58deg;F
16
0,12 in
8,8 m Eau
CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284
446°F