Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage 96 puits Nunc™
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant ces tapis de scellage de puits.
Marque: Thermo Scientific™ 4430-11
250.56 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant les tapis de scellage à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Vous évitez ainsi la contamination et l’évaporation du contenu des puits.
Caractéristiques :
- Résistant aux produits chimiques et perçables ; résistant à des températures atteignant -80°C
- Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
Bouchons de puits pré-fendus en silicone :
- Permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon.
- Résistant aux solvants, ne doit pas être soumis à une DMSO à 100 %
Informations de commande :
Les tapis stériles sont conditionnées individuellement.
Remarque :
conçu spécifiquement pour une utilisation avec des microplaques dotées de la technologie “paroi partagée”. Les plaques DeepWell™ en polypropylène à 96 puits dotées de la technologie “paroi partagée” s’adaptent également aux plaques de micropuits en polypropylène à 96 puits de hauteur standard. 276011 les bouchons en silicone pré-fendu peuvent être percés de manière répétée. Ne pas utiliser de silicone pré-fendu avec du DMSO à 100 %.
Spécification
Naturel | |
Polypropylène | |
Autoclavable | |
100 | |
Pour le stockage de composés à -80°C | |
Couvercle de plaque | |
Aucun | |
Non | |
Rond |
Oui | |
Non stérile | |
96 | |
100 | |
Non | |
Nunc | |
Oui | |
-20°C à +120°C | |
Tubes (0,5, 0,75, 1 ml) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.