Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage 96 puits Nunc™
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant les tapis de scellage 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 276003
116.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant les tapis de scellage à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Vous évitez ainsi la contamination et l’évaporation du contenu des puits.
Caractéristiques :- Résistant aux produits chimiques et perçables ; résistant à des températures atteignant -80°C
- Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
- Les bouchons de puits pré-fendus en silicone permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon
- Les bouchons de puits pré-fendus en silicone permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon
- Les bouchons pré-fendus en silicone sont résistants aux solvants ; ils ne doivent pas être exposés à du DMSO à 100 %
Informations de commande :
Les tapis stériles sont conditionnées individuellement.
Remarque :
Les plaques 96 puits en polypropylène DeepWell dotées de la technologie de “paroi partagée” sont également compatibles avec des plaques 96 puits en polypropylène de hauteur standard MicroWell. 276011 Les tapis en silicone pré-entaillé peuvent être perçés de manière répétée. Ne pas utiliser de silicone pré-fendu avec du DMSO à 100 %.
Spécification
Jaune | |
Non stérile | |
50 | |
Pour le stockage de composés à -80°C | |
Couvercle de plaque | |
Oui (hypodermique) | |
Plaques à 96 puits avec technologie à paroi commune |
TPE | |
96 | |
5 | |
Non | |
Nunc | |
Rond |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.