Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage 96 puits Nunc™
GREENER_CHOICE
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant ces tapis de scellage de puits.
Marque:  Thermo Scientific™ 4431
37.73 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10020133
  • 59.40€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant les tapis de scellage à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Vous évitez ainsi la contamination et l’évaporation du contenu des puits.
Caractéristiques :
  • Résistant aux produits chimiques et perçables ; résistant à des températures atteignant -80°C
  • Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
Bouchons de puits pré-fendus en silicone :
  • Les bouchons de puits pré-fendus en silicone permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon
  • Les bouchons de puits pré-fendus en silicone permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon
  • Les bouchons pré-fendus en silicone sont résistants aux solvants ; ils ne doivent pas être exposés à du DMSO à 100 %
Informations de commande :
Les tapis stériles sont conditionnées individuellement.
Remarque :
Les plaques à 96 puits en PP DeepWell dotées de la technologie de “paroi partagée” sont également compatibles avec des plaques à 96 puits en PP de hauteur standard MicroWell. 276011 Les bouchons pré-fendus en silicone peuvent être percés de manière répétée. Ne pas utiliser de silicone pré-fendu avec du DMSO à 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
Non stérile
10
Pour le stockage de composés à −80°C
Tapis de scellage
Non
Polypropylène
96
10
Non
Nunc
Rond
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tapis de scellage 96 puits Nunc™ >
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.