Learn More
Porvair Sciences™ Science Polystyrene White Microplate
Marque: Porvair Sciences™ 222003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Square wells maximise liquid volume per well
- White plate prevents cross talk in light emitting assays
- Black plate gives low autofluorescence background
- Volume, total μL/well: 120
- Format: 24 x 16 wells
- Dimensions [w x d x h], mm: 3.75 x 3.75 x 11.4 (well); 85.5 x 127.5 x 14.8 (plate)
Spécification
Étalon | |
White | |
Polystyrene | |
120 μl | |
100 Each |
16 x 24 | |
Microplaque | |
384 | |
100 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Porvair Sciences™ Science Polystyrene White Microplate
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu