Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Description
Permettent de réduire les interférences entre les puits pendant les essais de luminescence et de fluorescence.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 80 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Plat |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction