Learn More
Thermo Scientific™ Tube à fond rond 14 ml Nunc™
Réalisez des applications cellulaires critiques grâce à ces tubes à fond rond de 14 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 150268
181.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez des applications cellulaires critiques grâce aux tubes à fond rond de 14 ml Thermo Scientific™ Nunc™.
- Échanges gazeux optimisés avec bouchon ventilé à double position
- Enfermé dans un emballage respirant
- Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
PEBD | |
6000xG | |
Dosage d’embryon de souris (MEA à stade unicellulaire) testé. Fabriqués conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot. Test USP de classe VI. Apyrogènes et stériles (SAL 10-6). | |
95 mm | |
10 | |
Stérile | |
Rond |
17,5 mm | |
Tube à fond rond | |
Bouchon ventilé à deux positions | |
PS | |
500 | |
14 mL | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2051669 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 150268 |
5162237691 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 150268 |
511-2180004 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 150268 |
2097133 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 150268 |
2131731 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 150268 |