Learn More
asecos™ Bac de rétention PE sans caillebotis
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 40041
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PE bleu
- Caillebotis : sans
Spécification
Bleu | |
440 L | |
Painted Spill Sump | |
1720.00 mm | |
1720.00 mm | |
350.00 mm | |
1300.00 mm | |
40 kg |
116.2 gal. | |
Polyéthylène | |
67.72 in. | |
67.72 in. | |
13.78 in. | |
51.18 in. | |
88.18 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Bac de rétention PE sans caillebotis > Capacity: 440 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu