Learn More
Labcon Tubes de culture de 17 x 100 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16624102
Click to view available options
Type de bouchon:
Double position
Non inclus
Matériau:
PS
Polystyrène stérile
Résine de polypropylène de classe USP VI
Résine de polypropylène de classe USP VI, stérile
Quantité d’emballage:
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte.
Couleur:
Naturel
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 16624102
Marque: Labcon 35363350009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Capacité : 14 mL
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 17 mm
FCR max. 3 000 RCF
Type de produit Tube à fond rond
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Type de bouchon Double position
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Résine de polypropylène de classe USP VI, stérile
Jetable Oui
Graduée Non
À utiliser avec (application) Culture
Longueur (impériale) 3,93 in
Quantité d’emballage 25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte.
Quantité 25 tubes/sachet
À utiliser avec (équipement) Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Gamme de produits SuperClear
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 14 mL
conditionnés en vrac 25