Learn More
Thermo Scientific™ Tube à fond rond 14 ml Nunc™
Click to view available options
Nbre par carton:
500
Nb par paquet:
10
Conditionnement:
500 pièces
Description
Réalisez des applications cellulaires critiques grâce aux tubes à fond rond de 14 ml Thermo Scientific™ Nunc™.
- Échanges gazeux optimisés avec bouchon ventilé à double position
- Enfermé dans un emballage respirant
- Certificats de conformité disponibles pour chaque lot
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Diamètre (métrique) | 17,5 mm |
| FCR max. | 6000xG |
| Type de produit | Tube à fond rond |
| Certifications/Conformité | Dosage d’embryon de souris (MEA à stade unicellulaire) testé. Fabriqués conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot. Test USP de classe VI. Apyrogènes et stériles (SAL 10-6). |
| Type de bouchon | Bouchon ventilé à deux positions |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Matériau | PS |
| Nb par paquet | 10 |
| Nbre par carton | 500 |
| Afficher plus |