Learn More
Thermo Scientific™ Milieu liquide Sabouraud EP/USP/JP/BP (déshydraté)
Effectuez en toute confiance des tests de stérilité et/ou déterminez l’activité fongistatique des produits pharmaceutiques avec ce milieu.
Marque: Thermo Scientific™ CM0147B
91.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez en toute confiance des tests de stérilité et/ou déterminez l’activité fongistatique des produits pharmaceutiques avec le milieu liquide Sabouraud Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté). Le milieu est un milieu de test de stérilité mycologique conforme au milieu décrit dans l’USP1 pour déterminer l’activité fongique des produits pharmaceutiques et cosmétiques afin d’éviter les tests de stérilité erronés.Le milieu liquide Sabouraud est également conforme aux paramètres des tests de limites microbiennes EP/USP/JP harmonisés pour le test de dénombrement microbien pour les micro-organismes spécifiés2,3.
Milieu adapté à l’isolement de Candida albicans.
En microbiologie clinique, il a été démontré que l’utilisation du milieu liquide Sabouraud dextrose augmente le taux d’isolement de la culture sanguine de Candida albicans 4.
Le milieu peut également être utilisé pour la culture de bactéries acidophiles.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Milieu liquide Sabouraud | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour milieu de 16,7 L |
Poudre | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement