Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ 100-3 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720949.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Oui | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Hydrophobe | |
150 mm | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
15% | |
Oui | |
Acier inoxydable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 > Diamètre intérieur : 4,6mm ; Longueur : 150 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu