Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 HD
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 20% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720193.46
Description
Colonnes HPLC Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD, Diamètre : 4 mm, Longueur : 125 Mm, Taux de carbone : 20 %, Format de colonne : Colonne analytique, Type de colonne : Phase inverse, Coiffe : Oui, Pression max. : 5800 psi (400 bar), Matériau d’emballage : Silice haute densité, Granulométrie : 3 um, pH : 2 à 9
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Oui | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 9 | |
1 de chaque | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice haute densité | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Hydrophobe | |
150 mm | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 HD | |
20% | |
Oui | |
Colonne EC |