Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ 100-3 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
554.00€ - 672.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octadécyl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octadécyl |
À utiliser avec | Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12412690
|
Macherey-Nagel™
720841.46 |
100 mm | 4,6 mm |
580.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10726892
|
Macherey-Nagel™
720150.46 |
125 mm | 4,6 mm |
580.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10124891
|
Macherey-Nagel™
720949.46 |
150 mm | 4,6 mm |
580.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10236271
|
Macherey-Nagel™
720133.46 |
250 mm | 4,6 mm |
672.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10449931
|
Macherey-Nagel™
720150.40 |
125 mm | 4 mm |
554.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10378441
|
Macherey-Nagel™
720133.40 |
250 mm | 4 mm |
631.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Hydrophobe | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
C18 | |
15 % | |
Oui | |
Acier inoxydable |
Colonne analytique | |
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Oui | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ 100-3 C18