Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon d’extraction de nitrocellulose, 10X
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J62541.AP
84.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15424909
  • 84.42€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ideal for removal of secondary antibody after detection of highly abundant targets. Nitrocellulose Stripping Buffer may perform well with nitrocellulose membranes or antibody-dye conjugates. It is also employed for nucleic acid and protein related blotting works.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampon de déshybridation
Liquide
500 mL
10X
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX20K558 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
Numéro de lotU01K545 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
Numéro de lotP17K529 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
Numéro de lotM16K539 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
Numéro de lotM16K540 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog NumberJ62541.AP,J62541.AK
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tampon d’extraction de nitrocellulose, 10X > 500 ml