Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de déshybridation de transfert Western Restore™
Élimine, de manière sécurisée et efficace, tous les anticorps primaires et secondaires des membranes en nitrate de cellulose et en PVDF afin de permettre aux transferts Western chimiluminescents d’être réhybridés.
Marque: Thermo Scientific™ 21059
171.11 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le tampon de déshybridation pour transfert Western Thermo Scientific™ Restore élimine, de manière sécurisée et efficace, tous les anticorps primaires et secondaires des membranes en nitrate de cellulose et en PVDF afin de permettre la réhybridation des transferts Western chimiluminescents.
La réalisation d’électrophorèses sur gel et de dosages d’immunoempreintes doubles pour mener des tests sur des anticorps primaires ou des concentrations d’anticorps nouveaux est chronophage et onéreuse. Le tampon de déshybridation pour transfert Western Restore élimine ces pertes lors de la détection d’immunoempreintes avec des substrats de transfert Western chimiluminescents. Le réactif permet l’élimination propre et efficace d’anticorps primaires et secondaires des immunoempreintes sans éliminer ou endommager l’antigène immobilisé. Ce qui permet de procéder à la déshybridation et à la réhybridation des transferts en toute confiance.
Points clés :
Gain de temps – il n’est pas nécessaire de réanalyser les gels et les transferts
Permet d’économiser des échantillons coûteux – pour réhybrider la membrane à l’aide du même échantillon cible
Efficace – formulation plus efficace en ce qui concerne la déshybridation des anticorps que les tampons artisanaux
Doux – n’endommage pas l’antigène cible durant la déshybridation, ce qui permet une réhybridation efficace
Sans odeur – aucun mercaptan, donc aucune odeur âcre
Économique – moins onéreux que d’autres tampons de déshybridation disponibles dans le commerce
Réutilisez un transfert en nitrate de cellulose ou en PVDF pour détecter une cible différente avec un anticorps primaire différent ; réhybridez un transfert pour corriger ou optimiser les concentrations d’anticorps qui étaient inefficaces la première fois.
Spécification
Tampon de déshybridation de transfert de protéines | |
Liquide | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
500 ml |
Chimiluminescence | |
Western Blot | |
Restore™ | |
Stockage : À la réception, conserver à température ambiante ou à 4°C. Produit expédié à température ambiante. |
Sécurité et traitement
- Restore Western Blot Stripping Buffe
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
- P351-Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Organo Phosphine
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.