Learn More
Solution Tisab, pure, Fisher Chemical™
Solution Tisab, pure, Fisher Chemical, quantité : 5 l, emballage : Récipient en plastique, sans couleur, pH : 5 à 7, numéro MDL : 148650, forme physique : Liquide
Marque: Fisher Chemical F/1325/21
233.74 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Solution Tisab, pure, Fisher Chemical, quantité : 5 l, emballage : Récipient en plastique, sans couleur, pH : 5 à 7, numéro MDL : 148650, forme physique : Liquide
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
Chlorure de sodium, eau, cyclohexanediamine-1,2, acétate de sodium | |
Récipient en plastique |
5 to 7 | |
5 L | |
148650 | |
Miscible |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526773 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | F/1325/21 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
20Minutes
24Secondes
17