Learn More
Merck Réactifs et kit ReBlot Plus
Les transferts peuvent être retirés des anticorps en 15 minutes environ à température ambiante
Marque: Merck 2504
Includes: Solution de déshybridation d’anticorps douce (10X), 50 ml ; Solution de déshybridation d’anticorps forte (10X), 50 ml
Description
Le transfert Western est une technique couramment utilisée pour étudier la fonction et la localisation des protéines. En général, les échantillons de protéines sont électrophorés sur SDS-PAGE et transférés sur une membrane telle que le nitrate de cellulose ou le nylon, où ils sont sondés avec des anticorps spécifiques. Contrairement aux technologies à base d’acides nucléiques, qui permettent la réutilisation des transferts Southern et Northern, il a été difficile de réutiliser les transferts Western.
- Aucun β-mercaptoéthanol à odeur piquante n’est contenu dans la solution de déshybridation d’anticorps
- La déshybridation d’anticorps est effectuée à température ambiante—aucun chauffage des transferts n’est nécessaire
- Les transferts peuvent être réutilisés en 25 min.
Spécification
Solution de déshybridation d’anticorps forte 10X ReBlot Plus | |
50 mL | |
Solution de déshybridation d’anticorps forte 10X de 50 ml |
Western Blot | |
2X | |
2°C à 8°C |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Re-Blot Plus Strong Solution (10X)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, sodium azide