Learn More
Acide nitrique, 65-70 %, 99,9999 % (pureté de métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11395809
Acide nitrique, 65-70 %, 99,9999 % (pureté de métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395809
500 mL
Click to view available options
Quantité:
25 ml
250 ml
500 mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11395809
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010984.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acide nitrique, 65-70 %, est utilisé comme agent de nitration ou d’oxydation dans la synthèse organique. Il est utilisé dans l’industrie pour la fabrication d’engrais. En outre, il est utilisé dans la fabrication d’explosifs, de précurseurs du nylon, de composés organiques spécialisés et d’intermédiaires médicamenteux. Il est également utilisé comme agent de dopage chimique pour les semi-conducteurs organiques et dans les processus de purification des nanotubes de carbone bruts, ainsi que pour vieillir artificiellement le pin et l’érable. L’acide nitrique est indirectement utilisé comme substance oxydante dans les fusées à combustible liquide pour déterminer les traces de métaux dans les solutions.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 121°C
Concentration 65 to 70%
Densité 1.41 g/mL
Odeur Pungent
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Numéro UN UN2031
Merck Index 14,6577
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 63.01
Pourcentage de pureté 99.9999%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot62500061 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2025 Catalog Number010984.AC,010984.AK,010984.AP
Numéro de lot62400561 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number010984.AC,010984.AK,010984.AP
Numéro de lotS22J030 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2023 Catalog Number010984.AC,010984,010984.AK,010984.AP
Numéro de lotS05J035 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/06/2023 Catalog Number010984.AP
Numéro de lotQ19J028 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2023 Catalog Number010984.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid, 65-70%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Nom du produit
Acide nitrique, 65-70 %, 99,9999 % (pureté de métal), Thermo Scientific Chemicals >