Learn More
Acide nitrique, 65-70 %, 99,9999 % (pureté de métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331578
Click to view available options
Quantité:
25 ml
250 ml
500 mL
Conditionnement:
250mL
25mL
500mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11331578
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010984.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acide nitrique, 65-70 %, est utilisé comme agent de nitration ou d’oxydation dans la synthèse organique. Il est utilisé dans l’industrie pour la fabrication d’engrais. En outre, il est utilisé dans la fabrication d’explosifs, de précurseurs du nylon, de composés organiques spécialisés et d’intermédiaires médicamenteux. Il est également utilisé comme agent de dopage chimique pour les semi-conducteurs organiques et dans les processus de purification des nanotubes de carbone bruts, ainsi que pour vieillir artificiellement le pin et l’érable. L’acide nitrique est indirectement utilisé comme substance oxydante dans les fusées à combustible liquide pour déterminer les traces de métaux dans les solutions.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 121°C
Concentration 65 à 70 %
Densité 1,41 g/ml
Odeur Âcre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide
Numéro UN UN2031
Merck Index 14,6577
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 63.01
Pourcentage de pureté 99.9999%