Learn More
Néodyme-Fer-Bore, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013642.18
96.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11396888
  • 96.78€ / 50g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Neodymium Boron Iron applied to manufacture head actuators for computer hard disks, magnetic resonance imaging (MRI), magnetic guitar pickups, loudspeakers and headphones, mechanical e-cigarette firing switches and magnetic bearings and couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Neodymium Boron Iron
Gris-Argent
50 g
MFCD02091729
Insoluble in water.
Silver gray broken lump
Magnet Alloy Additive
Masse cassée
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
Magnet Alloy Additive
Odorless
7.5g/cm3
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN21K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
Numéro de lotS03I065 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/06/2022 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
Numéro de lotP04I088 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
Numéro de lotF12U035 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
Numéro de lotJ19U022 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013642.18,013642.95,013642.30
Nom du produit
Néodyme-Fer-Bore, Thermo Scientific Chemicals, REacton™ > 50 g