Learn More
Néodyme-Fer-Bore, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
94.40€ - 1000.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Neodymium Boron Iron |
---|---|
Note relative au nom | Magnet Alloy Additive |
Couleur | Gris-Argent |
Forme physique | Masse cassée |
Formule moléculaire | Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013642.18 |
50 g |
94.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013642.30 |
250 g |
375.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15481047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013642.95 |
2 x 500 g |
1000.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neodymium Boron Iron applied to manufacture head actuators for computer hard disks, magnetic resonance imaging (MRI), magnetic guitar pickups, loudspeakers and headphones, mechanical e-cigarette firing switches and magnetic bearings and couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Neodymium Boron Iron | |
Gris-Argent | |
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic% | |
Magnet Alloy Additive | |
Odorless |
Magnet Alloy Additive | |
Masse cassée | |
MFCD02091729 | |
Insoluble in water. | |
Silver gray broken lump |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only