Learn More
Corning™ Fioles jaugées réutilisables de classe A en PFA avec bouchon à vis
Autoclavables à 121°C
Marque: Corning™ 5650P-500
Description
Le flacon translucide est fourni avec un bouchon à vis en perfluoroalkoxy-copolymère. Les bouchons à vis sont hermétiques et contribuent ainsi à réduire le risque de contamination extérieure Ce produit est fabriqué selon les tolérances de classe A telles que définies par la norme ISO 1042 et les flacons présentent des traits de graduation étalonnés individuellement. Ils supportent des températures élevées et résistent à une variété de solutions aqueuses et de solvants organiques Ces flacons peuvent être autoclavés à 121 °C sans affecter la tolérance de graduation. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de préserver les graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon à vis.
Spécification
16,9 oz. | |
Translucide | |
500 ml | |
10 po | |
4/carton | |
140°F | |
0,25 ml | |
Non | |
Bouchon à vis | |
GL 25 |
Copolymère perfluoroalkoxy | |
4 in | |
PFA | |
25,5 cm | |
1/boîte | |
60°C | |
Autoclavable | |
Plat | |
10,16 cm |