Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ Precision Sentry™
Ce thermomètre numérique surveille et affiche en permanence les températures actuelles, minimales et maximales.
Marque: Fisherbrand™ 93679-51
Description
- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage accrédité A2LA (1750.01) pour l’étalonnage avec traçabilité NIST.
- Réinitialisation simple d’une touche min/max
- Utilisez le capteur de température interne ou externe
- Basculez facilement entre °F et °C.
- Affichez l’état de la batterie en un coup d’œil
Spécification
1/2 po | |
inconnu | |
1 in | |
Sonde, montage mural, support pour aimant, bandes de montage pour crochet et boucle, montage sur fil (pour sonde), support béquille pliable de paillasse, pile CR2032 et certificat NIST Traceable (avec données) | |
Plastic | |
Sonde pour balle | |
0,15 lb | |
Thermomètre numérique | |
4 in | |
60°C | |
-50.0°C | |
–50°C à +60°C | |
Équipement surveillé par température | |
±0,5°C de -20°C à 60°C, sinon ±1°C | |
LCD |
Non | |
Surveillance de la température | |
2,54 cm | |
10,16 cm | |
Sonde pour balle | |
0,1° | |
0,07 kg | |
Néant | |
140°F | |
-58°F | |
–58°F à +140°F | |
Oui | |
3 V CR2032 | |
Câble de 9 pi | |
8,89 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
47Heures
6Minutes
58Secondes
52