Learn More
Néodyme-Fer-Bore, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013642.30
382.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Neodymium Boron Iron applied to manufacture head actuators for computer hard disks, magnetic resonance imaging (MRI), magnetic guitar pickups, loudspeakers and headphones, mechanical e-cigarette firing switches and magnetic bearings and couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Neodymium Boron Iron | |
Gris-Argent | |
250 g | |
MFCD02091729 | |
Insoluble in water. | |
Silver gray broken lump |
Magnet Alloy Additive | |
Masse cassée | |
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic% | |
Magnet Alloy Additive | |
Odorless |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N21K007 | Certificat d’analyse | 05/03/2024 | 013642.18,013642.95,013642.30 |
S03I065 | Certificat d’analyse | 09/06/2022 | 013642.18,013642.95,013642.30 |
P04I088 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 013642.18,013642.95,013642.30 |
F12U035 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 013642.18,013642.95,013642.30 |
J19U022 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 013642.18,013642.95,013642.30 |