Learn More
Corning™ Fioles jaugées réutilisables de classe A en PFA avec bouchon à vis
Code produit. 11397881 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
6 pièces
Code produit. 11397881
Marque: Corning™ 5650P100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Autoclavables à 121°C
Le flacon translucide est fourni avec un bouchon à vis en perfluoroalkoxy-copolymère. Les bouchons à vis sont hermétiques et contribuent ainsi à réduire le risque de contamination extérieure Ce produit est fabriqué selon les tolérances de classe A telles que définies par la norme ISO 1042 et les flacons présentent des traits de graduation étalonnés individuellement. Ils supportent des températures élevées et résistent à une variété de solutions aqueuses et de solvants organiques Ces flacons peuvent être autoclavés à 121 °C sans affecter la tolérance de graduation. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de préserver les graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon à vis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Matériau du bouchon Copolymère perfluoroalkoxy
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 2,4 in
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PFA
Hauteur (impériale) 6,4 in
Hauteur (métrique) 16,5 cm
Plage de températures (impériale) 140°F
Plage de températures (métrique) 60°C
Tolérance 0.1mL
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 6,09 cm
Taille du bouchon GL 18