Learn More
Kartell™ Bouchons à orifice unique en caoutchouc
Fabriqués en caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
Marque:  Kartell™ 0383000
Code produit. 10033051
  • 51.10€ / 5 pièces
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
  • La forme conique garantit un ajustement serré
  • L’orifice centré unique permet l’accès aux tubulures
Spécification
Spécification
6 mm
5/boîte
28 mm
Caoutchouc
37 mm
Rouge
37 mm
Bouchon à orifice unique
Nom du produit
Kartell™ Bouchons à orifice unique en caoutchouc > Diamètre inférieur : 28 mm ; diamètre supérieur : 37 mm