Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (métrique) du trou | 5 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 10 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 12,5 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur