Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB029/2H
Code produit. 11547632
  • 20.60€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour applications de laboratoire.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons à deux orifices
Spécification
Spécification
5 mm
46/55 IRHD
10/boîte
29 mm
Caoutchouc naturel
Pour un usage en laboratoire
32 mm
Rouge
33 mm
Bouchon
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel > Diamètre inférieur : 29 mm ; diamètre supérieur : 33 mm