Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés National
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-195
Description
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Tous les bouchons sont en PP vierge, sauf indication contraire
Contenu :
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Noir | |
Transparent | |
2 ml | |
Polypropylène | |
8 / 425 |
Verre transparent, bridé ; Bouchon noir en PP ; Septum préfendu en PTFE rouge / silicone blanc ; Dans un plateau de stockage | |
PTFE, Silicone | |
PTFE rouge / silicone blanc - Pré-fendu | |
En PP, bridé |