Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés National
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
38.15€ - 66.40€
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Volume (métrique) 2 ml
Taille du bouchon 8 / 425
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Couleur Type de bouchon Septum Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type de bouchon Septum Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
11911613
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4013-015A
Transparent Polypropylène PTFE rouge / silicone blanc Polybag
55.91€
100 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11921613
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-016A
Clear Polypropylène PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge Polybag N/A N/A N/A
11931613
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-017A
Ambré Polypropylène PTFE rouge / silicone blanc Polybag N/A N/A N/A
11941613
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-019A
Ambré Polypropylène PTFE blanc Polybag N/A N/A N/A
11985673
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-195
Transparent En PP, bridé PTFE rouge / silicone blanc - Pré-fendu Storage Tray N/A N/A N/A
11995673
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-19A
Ambré Polypropylène PTFE vierge blanc Storage Tray N/A N/A N/A
11945683
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-486A
Transparent Phénolique PTFE / silicone / PTFE Storage Tray N/A N/A N/A
11995683
Afficher les documents
Thermo Scientific™
C4013-57A
Ambré En PP, bridé PTFE rouge / silicone blanc Storage Tray N/A N/A N/A
11925693
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4013-58AW
Ambré En PP, bridé PTFE rouge / silicone blanc Storage Tray
56.31€
100 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
Description
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
  • Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques
  • Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
  • Tous les bouchons sont en PP vierge, sauf indication contraire
Contenu : 
100 flacons avec bouchons et septa préfixés
Spécification
Spécification
Noir
2 ml
8 / 425
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés National