Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés National
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de bouchon:
En PP, bridé
Phénolique
Polypropylène
Septum:
PTFE blanc
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc - Pré-fendu
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE vierge blanc
PTFE / silicone / PTFE
Type d’emballage:
Plateau de stockage
Sachet en PE
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Tous les bouchons sont en PP vierge, sauf indication contraire
Contenu :
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Couleur (joint) | Red/White |
| Description | Verre ambré ; Bouchon noir en PP ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc ; Dans un sachet en PE |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | PTFE, Silicone, Silicone |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |