Learn More
Thermo Scientific™ Robinets d’arrêt Nalgene™
Développez des systèmes de transfert des liquides en interne pour un remplissage ou une distribution précis. Ces robinets d’arrêt permettent un contrôle du débit liquide précis et fiable.
Marque: Thermo Scientific™ 6460-0004
45.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez un contrôle du débit liquide précis et fiable dans les systèmes de manipulation des liquides grâce aux robinets d’arrêt Thermo Scientific™ Nalgene™. Ils représentent la solution idéale dans le développement de systèmes de transfert des liquides en interne pour un circuit de liquide à sens unique à des fins de remplissage ou de distribution précis. Les robinets d’arrêt à deux voies sont dotés d’un embout cannelé à chaque extrémité.
- L’embout cannelé à chaque extrémité est compatible avec des tubulures allant jusqu’à allant de 1/2 po à 5/16 po
- En polypropylène avec bouchon en TFE Teflon™
- Autoclavables
Spécification
Robinet d’arrêt | |
Polypropylène | |
6 | |
Polypropylène |
4 mm | |
1 | |
Système de transfert de liquide en interne |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7242957010-COC | Certificat d’analyse | 13/04/2017 | 6460-0004 |
7102352060-COC | Déclaration de conformité | 31/03/2017 | 6460-0004 |
7216500010-COC | Déclaration de conformité | 24/03/2017 | 6460-0004 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.