Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Les casse-ampoules Thermo Scientific offrent un moyen sûr et pratique d’ouvrir des ampoules en verre de 1 ml à 10 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 28915
35.46 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces casse-ampoules à manchon en polyéthylène à usage unique protègent vos doigts des bris de verre lors de l’ouverture d’ampoules en verre de 1 ml à 10 ml. Les casse-ampoules Thermo Scientific encapsulent le dessus de l’ampoule à l’ouverture et permettent ainsi de jeter facilement les bris de verre en toute sécurité.
- Format à usage unique facile à utiliser
- Compatible avec les ampoules en verre de 1 ml à 10 ml
- Protège contre les bris de verre
- Permet d’éviter toute contamination croisée
Spécification
Oui | |
100 briseurs | |
100 breakers |
Casse-ampoule | |
1 à 4 ml |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL4544231A | Certificat d’analyse | 31/12/2024 | 28915 |
ZL4544231 | Certificat d’analyse | 28/12/2024 | 28915 |
ZL4520656 | Certificat d’analyse | 16/12/2024 | 28915 |
ZJ4495371 | Certificat d’analyse | 16/10/2024 | 28915 |
ZI44535513 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 28915 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%