Learn More
Buerkle™ Robinet d’arrêt pour tubulure de tuyau
Robinet d’arrêt pour tuyaux et tubulures : Buse simple à reflux avec embout de tuyau à deux faces.
Marque:  Buerkle™ 8614-0009
7.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10178061
  • 10.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Buse simple à reflux avec embout de tuyau à deux faces
  • PEHD naturel
  • Résistant aux acides et aux produits chimiques
  • Résistant à la pression jusqu’à 0,3 bar
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt pour tuyaux et tubulures
HDPE
0,3 bars
97 mm
RoHS
Tubulure pour tuyau
2-way
9 mm
Not Autoclavable
de 12 à 15 mm
7 mm
50/échelle
HDPE
Naturel
Nom du produit
Buerkle™ Robinet d’arrêt pour tubulure de tuyau > Pour le diamètre : 12 à 15mm ; largeur nominale : 9 mm ; Longueur : 97 mm