Learn More
Thermo Scientific™ Robinets d’arrêt Nalgene™
Développez des systèmes de transfert des liquides en interne pour un remplissage ou une distribution précis. Ces robinets d’arrêt permettent un contrôle du débit liquide précis et fiable.
92.05€ - 285.00€
Spécification
Type Robinet d’arrêt
Matériau PP
Nb par paquet 1
Nbre par carton 6
À utiliser avec (équipement) Système de transfert de liquide en interne
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Alésage de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Alésage de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
11369554
Afficher les documents
Thermo Scientific™
6460-0002
2 mm
285.00€
6 pièces
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15223079
Afficher les documents
Thermo Scientific™
6460-0004
4 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10279070
Afficher les documents
Thermo Scientific™
6460-0004
4 mm
92.05€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Assurez un contrôle du débit liquide précis et fiable dans les systèmes de manipulation des liquides grâce aux robinets d’arrêt Thermo Scientific™ Nalgene™. Ils représentent la solution idéale dans le développement de systèmes de transfert des liquides en interne pour un circuit de liquide à sens unique à des fins de remplissage ou de distribution précis. Les robinets d’arrêt à deux voies sont dotés d’un embout cannelé à chaque extrémité.
  • La tubulure dentelée de chaque extrémité accepte les tubes de 1/2 po à 5/16 po
  • En polypropylène avec bouchon en TFE Teflon™
  • Autoclavables
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt
1
Système de transfert de liquide en interne
PP
6
Polypropylène
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Robinets d’arrêt Nalgene™