Learn More
Masterflex™ Robinets d’arrêt avec raccords Luer
Régulent le débit sans fuite à l’aide de ces raccords. Les robinets d’arrêt Cole-Parmer™ avec raccords Luer sont disponibles avec un Luer-Lock mâle ou un Luer-Slip mâle.
Marque: Masterflex™ 30600-01
Description
Régulez le débit sans aucune fuite grâce à ces raccords. Les robinets d’arrêt avec connexion Luer Cole-Parmer™ sont proposés avec un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord Luer-Slip mâle.
- La poignée tourne à 90°
- Corps en PC et tige en PEHD
Spécification
Robinet d’arrêt | |
PC, HDPE | |
Polycarbonate et PEHD | |
Luer, Luer-Slip mâle |