Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs Smart-Vue™
Protégez la qualité de vos échantillons, facilitez la conformité réglementaire et surveillez et signalez en continu les conditions grâce aux capteurs Thermo Scientific™ Smart-Vue™.
Marque:  Thermo Scientific™ SV400-101-LSB
Code produit. 11854703
  • 238.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Protégez la qualité de vos échantillons, facilitez la conformité réglementaire et surveillez et signalez en continu les conditions grâce aux capteurs Thermo Scientific™ Smart-Vue™. Surveillez les températures allant de -200° à +350°C, la concentration en CO2, l'humidité relative (HR), la pression différentielle (salles blanches), 4-20 milliampères et l'état de contact sec.
  • Enregistrement automatique et en continu des données
  • Température, température/CO2, capteurs combinés température/rH ou température/CO2/rH
Compatibles avec :
Réfrigérateurs, congélateurs, stockage de LN2, incubateurs à CO2, salles blanches, zones de stockage, étuves
Recommandé dans les cas suivants :
Système idéal dans les environnements en atmosphère rigoureusement contrôlée : production pharmaceutique, biotechnologie, recherche clinique, laboratoires de diagnostic ou cliniques FIV.
Informations de commande :
La disponibilité des produits Smart-Vue varie d’un pays à l’autre. Demandez à votre responsable de compte de configurer une solution de surveillance sans fil Smart-Vue qui convient au mieux à vos besoins spécifiques. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sonde
Capteur numérique Smart-Vue, longueur de câble 3,5 m
Stockage réfrigéré
-40°C à +80°C
-30, -15, 0, +20, +40°C
Smart-Vue facilite la conformité aux normes 21 CFR part 11, cGxP et SOP.
Réfrigérateur, congélateur, stockage de LN2, incubateur à CO2, four
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Capteurs Smart-Vue™ >