Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml
Description
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
- Nervures pour un empilage aisé
- Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
- Autoclavables / gradués
- Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Specifications
Specifications
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PP 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Matériau | Polypropylène |
Plage de graduations | 5 à 30 ml |
Incréments | 5 ml |
Quantité | 12; 48 |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Show More |
Documents
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7356966010 | Certificat de conformité | 27/04/2021 | 1201-0030 |
7121996020-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 1201-0030 |
7224769010-COC | Déclaration de conformité | 24/03/2017 | 1201-0030 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : ne pas utiliser sur des plaques chauffantes
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.