Learn More
Buerkle™ Béchers en plastique gradués avec poignée
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Description
- Graduations en encre bleue permanente
- Translucide
- Autoclavables jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Poignée et bec verseur intégrés pour un versement sans goutte facile
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) de la base | 160 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 210 mm |
Capacité (métrique) | 5000 mL |
Matériau | Polypropylene |
À utiliser avec (application) | Suitable for Foodstuff |
Hauteur (métrique) | 270 mm |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Béchers en plastique gradués avec poignée >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu