Learn More
Thermo Scientific™ Pack de béchers Griffin en plastique de diverses tailles de forme basse Nalgene™
Description
Un moyen pratique et économique pour l’établissement d’un nouveau laboratoire, la création de kits de laboratoire pour étudiants ou le renouvellement d’un laboratoire existant. Une excellente résistance chimique à une grande variété de réactifs de laboratoire, des graduations sérigraphiées faciles à lire et des capacités d’empilement pratiques font de ces béchers un excellent choix pour les activités quotidiennes de laboratoire. Le kit de variété pour béchers Griffin de forme basse Thermo Scientific™ Nalgene™ comprend un bécher en PPCO de 50 ml, un de 100 ml, un de 150 ml, un de 250 ml, un de 400 ml, un de 600 ml et un de 1000 ml.
- Comprend sept béchers, un dans chaque taille : 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml et 1000 ml
- Le bec verseur unique antigoutte permet de contrôler le versement avec précision
- Avec rainures pour un empilage facile
- Sérigraphiés avec graduations, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
- Résistants aux impacts à des températures supérieures à -40°C
- Autoclavables / gradués
- PE haute densité
Conformité :
- Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives au matériel de laboratoire en plastique (béchers) et à la norme 21 CFR, partie 177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin de forme basse, variés |
Capacité (métrique) | 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml et 1000 ml |
Matériau | PPCO |
Quantité | 1/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | Conforme aux normes internationales ISO/DIN 7056 pour les béchers en plastique de laboratoire et à la norme 21 CFR partie 177.15 |
Scale | ml |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418691 | Certificat de conformité | 29/11/2024 | 1201-1234 |
1400849 | Certificat de conformité | 11/09/2024 | 1201-1234 |
1391436 | Certificat de conformité | 01/09/2023 | 1201-1234 |
1390763 | Certificat de conformité | 10/08/2023 | 1201-1234 |
1387244 | Certificat de conformité | 06/07/2023 | 1201-1234 |
Remarques :
- L’autoclavage affecte la précision de la graduation.