Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PFA Nalgene™ Code produit.: 10446091
Expédition estimée: 12-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PFA Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10446091
250 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
600 ml
1000 ml
Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.
Code produit. 10446091
Marque: Thermo Scientific™ 15100250
Expédition estimée: 12-08-2025
Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.
Gérez des températures comprises entre -270 et +250°C grâce à ces béchers Griffin robustes, de forme basse, en PFA Thermo Scientific™ Nalgene™ parfaitement adaptés à une utilisation continue en laboratoire.
Gérez des températures comprises entre -270 et +250°C grâce à ces béchers Griffin robustes, de forme basse, en PFA Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqués dans une résine PFA (perfluoroalkoxy) résistant aux produits chimiques et dotés d’une conception à parois renforcées, ces béchers sont parfaitement adaptés à une utilisation continue en laboratoire.
  • Conception de bec verseur antigouttes unique pour un contrôle précis lors du versement
  • Extrêmement résistants à la plupart des produits chimiques, y compris aux acides sulfurique, nitrique, chromique et phosphorique les plus forts — pas de contamination du contenu par des lixiviables
  • Autoclavables / PFA
  • Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel, translucide
Description Bécher Griffin forme basse, PFA 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau polypropylène
Quantité 1/sachet ; 6/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Non
Scale Aucune graduation
Modèle Griffin forme basse
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1419592 Type de certificatCertificat de conformité Date16/01/2025 Catalog Number1510-0250
Numéro de lot1376520 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number1510-0250
Numéro de lot1374731 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number1510-0250
Numéro de lot1414129 Type de certificatCertificat de conformité Date25/10/2024 Catalog Number1510-0250
Numéro de lot1405251 Type de certificatCertificat de conformité Date17/04/2024 Catalog Number1510-0250
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PFA Nalgene™ >