Description
- Translucide
- Graduation imprimée en bleu
- PP
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Description | Bécher |
Diamètre (métrique) de la base | 68 mm |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | PP |
Plage de graduations | 50 mL |
Hauteur (métrique) | 94 mm |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | DIN 12 331 / ISO 7056. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Bécher Griffin >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu