Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées équipées de larges becs verseurs et de graduations intégrées.
Marque:  Thermo Scientific™ 3662-0500
34.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10624121
  • 63.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées et d’une large base bleue. Parce qu’elles sont dépourvues de ménisque, rien ne gêne la lecture, ce qui élimine les conjectures. Les éprouvettes peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
  • Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans une grande variété d’utilisations
  • Autoclavables (l’autoclavage affecte la précision)
  • Graduations intégrées par sérigraphie facilitant la lecture (modèles de 10 ml à 1 litre uniquement)
Informations de commande :
Conditionnement individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
±4 ml
ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520
Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné
15 ml à 500 ml par incréments de 5 ml
5 ml
± 4.0 ml
Rond
1,83 po
Hexagonale
393,7 mm
Oui
Polypropylène
Bouteille en polypropylène graduée, 500 ml
8
2,44 po
62 mm
Autoclavables
121°C
46,5 mm
250°F
15,5 po
Bouteille graduée
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7340109010 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3662-0500
Numéro de lot7443264010 Type de certificatCertificat de conformité Date04/12/2024 Catalog Number3662-0500
Numéro de lot7394789010 Type de certificatCertificat de conformité Date10/09/2022 Catalog Number3662-0500
Numéro de lot7399733010 Type de certificatCertificat de conformité Date02/09/2022 Catalog Number3662-0500
Numéro de lot7398117010 Type de certificatCertificat de conformité Date02/08/2022 Catalog Number3662-0500
Nom du produit
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™ > Bouteille en polypropylène graduée, 500 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.