Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure graduées Plastilab™
Code produit. 10516974
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10516974
Marque: Kartell™ 0082100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec graduations permanentes moulées dans les éprouvettes.
  • En PP
  • Forme courte avec base circulaire
  • Excellente résistance chimique
  • Autoclavable, résiste à des températures pouvant atteindre 12°C
  • Adaptée au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 10 ml
Diamètre (métrique) 55,5 mm
Graduations 100 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 120deg;C
Subdivision 10 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Circulaire
Hauteur (métrique) 305 mm
Type Éprouvette graduée