Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière gauche
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3055704130565
Code produit. 15945236
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégré à la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
conforme NF EN 16121/16122
520 mm
493 x 486 x 990 mm
Ailette, Charnière gauche
1105 mm
CS.110.054
2
Revêtu de poudre, texturé
545 mm
Gris anthracite, Gris clair
Armoire pour produits chimiques
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée)
493 mm
520 x 545 x 1105 mm
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
990 mm
1
Étalon
52,50 kg
486 mm
Tôle d'acier
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière gauche > 2 x étagères, 1 x insert perforé, 1 x bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée), gris