Learn More
Brand™ Éprouvettes de mesure de forme haute de classe B avec graduations en relief
Code produit. 10518911 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10518911
Marque: Brand™ 35054
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polypropylène hautement translucide et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Les éprouvettes de mesure de forme haute de classe B BRAND™ avec graduations en relief peuvent résister à une exposition à des températures pouvant atteindre 80°C sans entraîner de dépassement permanent des limites d’erreur. Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
  • Fabriqués en PP de haute pureté.
  • Classe B.
  • Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
  • L’exposition à une température maximale de 80°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
  • Les graduations en relief ne s’estompent pas au fil des autoclavages.
  • La base hexagonale leur confère une stabilité et les empêche de basculer accidentellement.
  • Le bec verseur intégré réduit les déversements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classe Classe B.
Graduations 5 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 5 ml
Température max. 80deg;C
Subdivision 5 ml
Forme Rond
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 360 mm
Type Éprouvette graduée