Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées en PP de classe B avec échelle bleue augmentée
Click to view available options
Graduations:
0,5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Description
- Éprouvette graduée en polypropylène hautement translucide
- La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | ± 5 ml |
| Certifications/Conformité | DIN 12681, ISO 6706 |
| Nbre par carton | 6/boîte |
| Classe | Classe B. |
| Diamètre (métrique) | 58 mm |
| Graduations | 5 ml |
| Limite d’erreur | plusmn; 5 ml |
| Forme | Rond |
| À utiliser avec (application) | Industrie alimentaire et mesure du volume |
| Afficher plus |